Drukuj
Kwas 2-metoksyfenylooctowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methoxyphenylacetic acid
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 218 PLN
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
Kwas 2-metoksyfenylooctowy 97%
Kwas 2-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 332
Temp. topnienia: 122…125 °C
Numer MDL: MFCD00004321
Numer CAS: 93-25-4