Drukuj
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC48962-250MG PC48962-1G PC48962-5G
APOSPC48962-250MGEA 1100 PLN
APOSPC48962-250MG APOSPC48962-1G APOSPC48962-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₄Br₂ClFO
MW: 330.38 g/mol
Numer MDL: MFCD28733987
Numer CAS: 1805478-98-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III