Siarczan dibutylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR924973-5G
OR924973-25G
OR924973-100G
APOSOR924973-5GEA
363
PLN
APOSOR924973-5G
APOSOR924973-25G
APOSOR924973-100G
Siarczan dibutylu 95%
Siarczan dibutylu
Formuła:
C₈H₁₈O₄S Temp. Wrzenia: 115…116 °C Gęstość: 1,06 |
Numer MDL:
MFCD00059420 Numer CAS: 625-22-9 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |