Drukuj
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501813-250MG PC501813-1G PC501813-5G
APOSPC501813-250MGEA 1020 PLN
APOSPC501813-250MG APOSPC501813-1G APOSPC501813-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285.91 g/mol
Numer MDL: MFCD28061450
Numer CAS: 1805119-92-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II