Drukuj
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC1932-25G PC1932-100G
APOSPC1932-25GEA 110 PLN
APOSPC1932-25G APOSPC1932-100G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride 98%
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃ClF₃I
MW: 306.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 58…60/0.5 mm °C
Gęstość: 1.973
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00001037
Numer CAS: 672-57-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II