Drukuj
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromo-6-(methylamino)benzoate
OR71109-250MG OR71109-1G OR71109-5G
APOSOR71109-250MGEA 870 PLN
APOSOR71109-250MG APOSOR71109-1G APOSOR71109-5G
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate
Formuła: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Numer MDL: MFCD34181145
Numer CAS: 2654087-90-6