Drukuj
Kwas N-metyloantranilowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 110 PLN
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
Kwas N-metyloantranilowy 99%
Kwas N-metyloantranilowy
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 170…172 °C
Numer MDL: MFCD00002424
Numer CAS: 119-68-6