Drukuj
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC47466-250MG PC47466-1G PC47466-5G
APOSPC47466-250MGEA 621 PLN
APOSPC47466-250MG APOSPC47466-1G APOSPC47466-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrClFN
MW: 234.45 g/mol
Numer CAS: 1892285-40-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III