Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluoro-5-iodobenzene
PC501571-250MG PC501571-1G PC501571-5G
APOSPC501571-250MGEA 870 PLN
APOSPC501571-250MG APOSPC501571-1G APOSPC501571-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂FI
MW: 393.82 g/mol
Numer MDL: MFCD18910205
Numer CAS: 1379330-38-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III