Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC305027-250MG PC305027-1G
APOSPC305027-250MGEA 691 PLN
APOSPC305027-250MG APOSPC305027-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Numer MDL: MFCD31695851
Numer CAS: 2092502-27-5