Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC250010-1G PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA 650 PLN
APOSPC250010-1G APOSPC250010-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.154 g/mol
Temp. topnienia: 88…89 °C
Numer MDL: MFCD12026306
Numer CAS: 654-97-7