Drukuj
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR956775-1G OR956775-5G
APOSOR956775-1GEA 1190 PLN
APOSOR956775-1G APOSOR956775-5G
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
Formuła: C₉H₈BrClO₂
MW: 263.51 g/mol
Numer MDL: MFCD10000926
Numer CAS: 76008-74-7