Drukuj
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70327-250MG OR70327-1G OR70327-5G
APOSOR70327-250MGEA 870 PLN
APOSOR70327-250MG APOSOR70327-1G APOSOR70327-5G
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2 g/mol
Numer MDL: MFCD06802840
Numer CAS: 68701-47-3