Drukuj
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70323-250MG OR70323-1G OR70323-5G
APOSOR70323-250MGEA 870 PLN
APOSOR70323-250MG APOSOR70323-1G APOSOR70323-5G
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241.08 g/mol
Numer MDL: MFCD32862612
Numer CAS: 2384580-34-9