Drukuj
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70315-250MG OR70315-1G
APOSOR70315-250MGEA 865 PLN
APOSOR70315-250MG APOSOR70315-1G
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241.08 g/mol
Numer MDL: MFCD29067871
Numer CAS: 1692662-86-4