Drukuj
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR62193-250MG OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA 1370 PLN
APOSOR62193-250MG APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₆BrClO₂
Temp. topnienia: 120 - 122 °C
Numer MDL: MFCD18373986
Numer CAS: 202001-01-2