Drukuj
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR61183-250MG OR61183-1G OR61183-5G
APOSOR61183-250MGEA 870 PLN
APOSOR61183-250MG APOSOR61183-1G APOSOR61183-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361.36 g/mol
Numer MDL: MFCD07780679
Numer CAS: 213771-13-2