Drukuj
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR949546-100MG OR949546-250MG OR949546-1G
APOSOR949546-100MGEA 720 PLN
APOSOR949546-100MG APOSOR949546-250MG APOSOR949546-1G
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formuła: C₉H₁₁NO
Numer MDL: MFCD01935457
Numer CAS: 71472-57-6