Drukuj
Tlenek dibutylocyny 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
OR921569-5G OR921569-100G
APOSOR921569-5GEA 110 PLN
APOSOR921569-5G APOSOR921569-100G
Tlenek dibutylocyny 95%
Tlenek dibutylocyny
Formuła: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1.580
Numer MDL: MFCD00001992
Numer CAS: 818-08-6
Jednostka: 3146
ADR: 6.1 II