Drukuj
Phenylboronic acid pinacol ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11007-25G OR11007-100G OR11007-500G
APOSOR11007-25GEA 255 PLN
APOSOR11007-25G APOSOR11007-100G APOSOR11007-500G
Phenylboronic acid pinacol ester
Phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₇BO₂
Temp. topnienia: 27 - 31 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Numer MDL: MFCD00966985
Numer CAS: 24388-23-6