Drukuj
3-(Boc-amino)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Aminobenzeneboronic acid, N-BOC protected, 3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid, (3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)phenyl)boronic acid, 3-Boronoaniline, N-BOC protected, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]benzeneboronic acid, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
OR10346-1G OR10346-5G OR10346-25G
APOSOR10346-1GEA 313 PLN
APOSOR10346-1G APOSOR10346-5G APOSOR10346-25G
3-(Boc-amino)phenylboronic acid 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237.06 g/mol
Temp. topnienia: 168 °C
Numer MDL: MFCD03411945
Numer CAS: 380430-68-2