Drukuj
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR946315-250MG OR946315-1G OR946315-5G
APOSOR946315-250MGEA 580 PLN
APOSOR946315-250MG APOSOR946315-1G APOSOR946315-5G
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₇ClN₂O₂
Numer MDL: MFCD03284432
Numer CAS: 17326-27-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III