Drukuj
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR01993-5G OR01993-25G
APOSOR01993-5GEA 363 PLN
APOSOR01993-5G APOSOR01993-25G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₉NO₃
Temp. topnienia: 58…59 °C
Numer MDL: MFCD07779385
Numer CAS: 147804-30-6