Drukuj
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 911 PLN
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Formuła: C₁₀H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 281 °C
Gęstość: 1,241
Numer MDL: MFCD00468104
Numer CAS: 487-19-4