Drukuj
1-metylonaftalina 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR019113-25G OR019113-100G OR019113-500G
APOSOR019113-25GEA 290 PLN
APOSOR019113-25G APOSOR019113-100G APOSOR019113-500G
1-metylonaftalina 96%
1-metylonaftalina
Formuła: C₁₁H₁₀
Temp. Wrzenia: 240 - 243 °C
Temp. topnienia: −22 °C
Gęstość: 1,001
Temp. Zapłonu: 82 °C
Numer MDL: MFCD00004034
Numer CAS: 90-12-0
Jednostka: 3082