Drukuj
4-Amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydynyloksyl (4-Amino-TEMPO) (free radical) tech
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR019107-5G OR019107-25G OR019107-100G
APOSOR019107-5GEA 116 PLN
APOSOR019107-5G APOSOR019107-25G APOSOR019107-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydynyloksyl (4-Amino-TEMPO) (free radical) tech
4-Amino-2,2,6,6-tetrametylopiperydynyloksyl (4-Amino-TEMPO)
Formuła: C₉H₁₉N₂O
Temp. Wrzenia: 98/3,75 mm °C
Temp. topnienia: 33 - 39 °C
Gęstość: 0,896
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006479
Numer CAS: 14691-88-4