Drukuj
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 110 PLN
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formuła: C₈H₁₉NO₂
Temp. Wrzenia: 95 °C
Gęstość: 0,954
Temp. Zapłonu: 93 °C
Numer MDL: MFCD00020604
Numer CAS: 140-82-9