Drukuj
5-Chloro-2-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-methylnitrobenzene
OR17862-5G OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA 110 PLN
APOSOR17862-5G APOSOR17862-25G
5-Chloro-2-nitrotoluene 98%
5-Chloro-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. topnienia: 27 - 30 °C
Numer MDL: MFCD00024579
Numer CAS: 5367-28-2
Jednostka: 3457
ADR: 6.1,III