Drukuj
2-Chloronaftalen 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR963893-1G OR963893-5G OR963893-25G
APOSOR963893-1GEA 110 PLN
APOSOR963893-1G APOSOR963893-5G APOSOR963893-25G
2-Chloronaftalen 96%
2-Chloronaftalen
Formuła: C₁₀H₇Cl
Temp. Wrzenia: 256 °C
Temp. topnienia: 57…61 °C
Numer MDL: MFCD00035731
Numer CAS: 91-58-7