Drukuj
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chloro-5-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 1150 PLN
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formuła: C₆H₇BClNO₂
Temp. topnienia: 110…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16610704
Numer CAS: 2377605-91-7