Drukuj
Bromek tetrafenylofosfoniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR315491-25G OR315491-100G OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA 255 PLN
APOSOR315491-25G APOSOR315491-100G APOSOR315491-500G
Bromek tetrafenylofosfoniowy 98%
Bromek tetrafenylofosfoniowy
Formuła: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419.3 g/mol
Temp. topnienia: 294…296 °C
Numer MDL: MFCD00011915
Numer CAS: 2751-90-8