Drukuj
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR47899-250MG OR47899-1G OR47899-5G
APOSOR47899-250MGEA 957 PLN
APOSOR47899-250MG APOSOR47899-1G APOSOR47899-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formuła: C₆H₂BrClN₂
MW: 217.45 g/mol
Numer MDL: MFCD18261449
Numer CAS: 1211537-53-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III