Drukuj
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC99475-5G PC99475-25G PC99475-100G
APOSPC99475-5GEA 110 PLN
APOSPC99475-5G APOSPC99475-25G APOSPC99475-100G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 168…170 °C
Gęstość: 1,373
Temp. Zapłonu: 83 °C
Numer MDL: MFCD00013289
Numer CAS: 98349-22-5