Drukuj
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC99170-250MG PC99170-1G PC99170-5G
APOSPC99170-250MGEA 946 PLN
APOSPC99170-250MG APOSPC99170-1G APOSPC99170-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formuła: C₇H₄BrF₂I
MW: 332.91 g/mol
Numer MDL: MFCD18391112
Numer CAS: 1261819-63-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III