Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 957 PLN
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃BrF₄O
MW: 271.01 g/mol
Numer MDL: MFCD32878885
Numer CAS: 2091678-71-4