Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC99133-250MG PC99133-1G PC99133-5G
APOSPC99133-250MGEA 870 PLN
APOSPC99133-250MG APOSPC99133-1G APOSPC99133-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.01 g/mol
Numer MDL: MFCD22052785
Numer CAS: 194804-96-1