Drukuj
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400549-250MG OR400549-1G OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA 870 PLN
APOSOR400549-250MG APOSOR400549-1G APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Formuła: C₉H₈BrClO₂
MW: 263.52 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12139079
Numer CAS: 30095-51-3
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III