Drukuj
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400325-250MG OR400325-1G OR400325-5G
APOSOR400325-250MGEA 656 PLN
APOSOR400325-250MG APOSOR400325-1G APOSOR400325-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂Cl
MW: 284.38 g/mol
Numer MDL: MFCD09261035
Numer CAS: 762292-63-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II