Drukuj
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400034-250MG OR400034-1G OR400034-5G
APOSOR400034-250MGEA 946 PLN
APOSOR400034-250MG APOSOR400034-1G APOSOR400034-5G
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride
Formuła: C₈H₃BrClNO₃
MW: 276.47 g/mol
Numer MDL: MFCD11604568
Numer CAS: 122588-67-4