Drukuj
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-2-fluoro-3-picoline
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 174 PLN
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
Formuła: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095094
Numer CAS: 375368-84-6