Drukuj
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 450 PLN
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Formuła: C₁₂H₉IO
MW: 296.11 g/mol
Temp. topnienia: 196…202 °C
Numer MDL: MFCD02258843
Numer CAS: 29558-78-9