Drukuj
hafn 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego (from HfO2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455452BEA 2620 PLN
455452B 455454D
hafn 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego (from HfO2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Hafnium Standards
HfO₂ in HNO₃ (2 to 5%) with traces HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.