(±)-2-Fenylopiperazyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26502.06
H26502.14
H26502.06EA
891
PLN
H26502.06
H26502.14
(±)-2-Fenylopiperazyna 96%
(±)-2-Fenylopiperazyna
Purity: 96%
CAS No.: 5271-26-1
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Melting Point: 83-87°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD01871362
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂ MW: 162.23 g/mol Temp. topnienia: 83…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01871362 Numer CAS: 5271-26-1 Numer WE (dawny EINECS): None ADR: 8 III |