p,α-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Methylphenyl methyl carbinol, 1-(p-Tolyl)ethanol, α,4-Dimethylbenzyl alcohol, 4-(1-Hydroxyethyl)toluene, 1-(4-Methylphenyl)ethanol
B20832.03
B20832.06
B20832.14
B20832.03EA
223
PLN
B20832.03
B20832.06
B20832.14
p,α-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
p,α-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 536-50-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1857562
Merck Reference: 14,3237
MDL No.: MFCD00016860
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 218…220 °C Temp. topnienia: 81…82 °C Gęstość: 0,987 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016860 Numer CAS: 536-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-637-8 Klasyfikacja Merck : 14,3237 |