Drukuj
(±)-1-Fenylo-1,2-etanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P24055-100G P24055-5G
SIALP24055-100GEA 1120 PLN
SIALP24055-100G SIALP24055-5G
(±)-1-Fenylo-1,2-etanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Fenylo-1,2-etanodiol
Formuła: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 272…274 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61…64 °C
Numer MDL: MFCD00003546
Numer CAS: 93-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-258-1
Klasyfikacja Merck : 12,09029