Drukuj
(±)-1-Fenylo-1,2-etanodiol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
130590050 130590250 130591000
ACRO130590050EA 178 PLN
ACRO130590050 ACRO130590250 ACRO130591000
(±)-1-Fenylo-1,2-etanodiol 97%
(±)-1-Fenylo-1,2-etanodiol
Formuła: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 272…274 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 61…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003546
Numer CAS: 93-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-258-1
Klasyfikacja Merck : 12,09029
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥99.0 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20 °C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25 °C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test