3-Amino-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
m-Amino-α-methylbenzyl alcohol, 1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Aminophenyl methyl carbinol, 3-(1-Hydroxyethyl)aniline
L06513.14
L06513.22
L06513.14EA
379
PLN
L06513.14
L06513.22
3-Amino-α-methylbenzyl alcohol 98%
3-Amino-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 2454-37-7
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 2802415
MDL No.: MFCD00007798
Formuła:
C₈H₁₁NO Temp. Wrzenia: 217 °C Temp. topnienia: 66…69 °C Temp. Zapłonu: 157 °C (314 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007798 Numer CAS: 2454-37-7 Numer WE (dawny EINECS): 219-525-3 |