Alkohol 3-chloro-α-metylobenzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Chlorophenyl methyl carbinol, 1-(3-Chlorophenyl)ethanol, m-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
L04783.06
L04783.14
L04783.06EA
355
PLN
L04783.06
L04783.14
Alkohol 3-chloro-α-metylobenzylowy ≥97%
Alkohol 3-chloro-α-metylobenzylowy
Purity: 97%
CAS No.: 6939-95-3
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉ClO Temp. Wrzenia: 83…85 °C (1,5 mmHg) Gęstość: 1,173 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021864 Numer CAS: 6939-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-079-9 |