DL-prolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(±)-Proline, H-DL-Pro-OH
A13137.06
A13137.14
A13137.22
A13137.06EA
399
PLN
A13137.06
A13137.14
A13137.22
DL-prolina ≥99%
DL-prolina
Purity: 99%
CAS No.: 609-36-9
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 209° dec.
Beilstein Reference: 80809
Merck Reference: 14,7780
MDL No.: MFCD00005250
Formuła:
C₅H₉NO₂ MW: 115.13 g/mol Temp. Wrzenia: 245 Temp. topnienia: ∼ 209 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.38 g/cm³ (22.9 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005250 Numer CAS: 609-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-189-3 Klasyfikacja Merck : 12,07963 |