Drukuj
DL-prolina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
174030050 174030250
ACRO174030050EA 306 PLN
ACRO174030050 ACRO174030250
DL-prolina 99%
DL-prolina
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 208…210 °C
Numer MDL: MFCD00005250
Numer CAS: 609-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-189-3
Klasyfikacja Merck : 12,07963
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Colorless to light yellow
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm